Documenti fondamentali
700192P
Avanti
ox-18:2 Cholesterol
powder
Sinonimo/i:
Oxidized cholesteryl linoleate
About This Item
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 500 μg (700192P-500UG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Cholesteryl linoleate is enzymatically oxidized by 15-lipoxygenase (15-LO). These oxidized cholesterol ester (oxCE) species contains 40% of the total CE pool in which cholesteryl linoleate is oxidized to a great extent.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700192P-500UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Electrospray MS/MS reveals extensive and nonspecific oxidation of cholesterol esters in human peripheral vascular lesions
Hutchins P M, et al.
Journal of Lipid Research, 52(11), 2070-2083 (2011)