700180P
Avanti
β-D-glucosyl cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
β-D-Glucopyranoside, (3β)-cholest-5-en-3-yl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 100 mg
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2CC[C@@]3([C@@H]4[C@H]([C@H]5[C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC4)C)CC=C3C2)C
InChI
1S/C33H56O6/c1-19(2)7-6-8-20(3)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(13-15-32(21,4)26(23)14-16-33(24,25)5)38-31-30(37)29(36)28(35)27(18-34)39-31/h9,19-20,22-31,34-37H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30-,31-,32+,33-/m1/s1
FSMCJUNYLQOAIM-UQBZCTSOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700180P-100MG)
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)