Documenti fondamentali
Z743251
Julabo® bath tubing
metal (insulated with connector M16x1), L 0.5 m
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiali
metal (insulated with connector M16x1)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8930220
Parametri
50 °C (200 °C)
Lunghezza
0.5 m
Categorie correlate
Descrizione generale
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)