Z742595
Accuris™ SmartDoc™ narrow band pass filter
535nm filter; Used for imaging green stains
Sinonimo/i:
Accuris™ SmartDoc™
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
535nm filter; Used for imaging green stains
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific E5001-535
Descrizione generale
A narrow band pass filter of 535 nm used for imaging green stains on a UV transilluminator.
Note legali
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)