Documenti fondamentali
Z611948
Julabo® bath tubing
(CR), I.D. × L 10 mm × 1 m
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.77
Materiali
(CR)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8930010
Parametri
−20-120 °C temperature
Diam. int. × lungh.
10 mm × 1 m
Descrizione generale
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)