Documenti fondamentali
Z742375
Sigma-Aldrich
CANgas dosing valve
About This Item
Codice UNSPSC:
12142100
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Descrizione generale
Dosing valve without regulator function. Applicable for Messer® CANgas
Altre note
Product is currently only available to our customers in Europe
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Carbon dioxide Messer® CANgas, 99.995%
Sigma-Aldrich
769002
Carbon dioxide
Air synthetic, Messer® CANgas, 99.999%
Sigma-Aldrich
769096
Air
Helium Messer® CANGas, 99.999%
Sigma-Aldrich
768995
Helium
Neon Messer® CANGas, 99.999%
Sigma-Aldrich
769029
Neon
Xenon 99.99%, Messer® CANGas
Sigma-Aldrich
769118
Xenon
Propylene 99.5%, Messer® CANGas
Sigma-Aldrich
769045
Propylene
Propane 99.95%, Messer® CANGas
Sigma-Aldrich
769037
Propane
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z742375-1EA4061824078053