Documenti fondamentali
Z742374
Sigma-Aldrich
CANgas pressure regulator
Sinonimo/i:
Pressure regulator for gas
About This Item
Codice UNSPSC:
40142201
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Descrizione generale
Aluminum pressure regulator with downstream metering valve and inlet pressure gauge with factory-set outlet pressure. Applicable for Messer® CANgas
Altre note
Product is currently only available to our customers in Europe
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Carbon dioxide Messer® CANgas, 99.995%
Sigma-Aldrich
769002
Carbon dioxide
Nitrogen Messer® CANGas, 99.999%
Sigma-Aldrich
769061
Nitrogen
Propylene 99.5%, Messer® CANGas
Sigma-Aldrich
769045
Propylene
Propane 99.95%, Messer® CANGas
Sigma-Aldrich
769037
Propane
Xenon 99.99%, Messer® CANGas
Sigma-Aldrich
769118
Xenon
Krypton Messer® CANGas, 99.99%
Sigma-Aldrich
769010
Krypton