Documenti fondamentali
769037
Sigma-Aldrich
Propane
99.95%, Messer® CANGas
Sinonimo/i:
n-Propane, Propane gas
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.10
Beilstein:
1730718
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
1.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
190 psi ( 37.7 °C)
8.42 atm ( 21.1 °C)
Descrizione
Filling mass: 15g
Filling volume: 7L
Saggio
99.95%
Stato
gas
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
9.5 %
P. ebollizione
-42.1 °C (lit.)
Punto di fusione
-188 °C (lit.)
Densità
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Propane is a colourless, odourless gas that is flammable, liquefied, and heavier than air. It is used as fuel for laboratory burners, portable stoves, and vehicles (liquefied petroleum gas [LPG]). Propane is also used in the research of polymerization catalysts. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Prodotti consigliati
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-155.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-104 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Nitrogen Messer® CANGas, 99.999%
Sigma-Aldrich
769061
Nitrogen
Carbon dioxide Messer® CANgas, 99.995%
Sigma-Aldrich
769002
Carbon dioxide