Z740947
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 25 mL, O.D. × L 18 mm × 150 mm, round bottom
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Caratteristiche
neck thread external thread
Confezionamento
pack of 48 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
D.E. × lungh.
18 mm × 150 mm
Capacità
25 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740947-48EA | 4061833641552 |