SLW1636/34MP
Pyrex® Culture tubes with SVL phenolic screwcaps
capacity 28 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1636/34MP
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass tube
phenolic cap
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
neck thread external thread
Confezionamento
pack of 40 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1636/34MP
D.E. × lungh.
18 mm × 180 mm
Dimens. tappo
18 mm
Capacità
28 mL
Spessore delle pareti
1.8 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)