Documenti fondamentali
Z740943
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Materiali
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Confezionamento
pack of 72 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
D.E. × lungh.
15 mm × 125 mm
Capacità
10 mL
Descrizione generale
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z740943-72EA4061833641538