Documenti fondamentali
Z740940
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 5 mL, O.D. × L 15 mm × 75 mm, round bottom
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Materiali
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Confezionamento
pack of 72 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
D.E. × lungh.
15 mm × 75 mm
Capacità
5 mL
Descrizione generale
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)