Z645788
Tear-off chemical spill pads
About This Item
Codice UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Clear-spill R1C
Disponibilità
not available in ROW, USA and Canada
Descrizione generale
Wall mountable pack containing 10 perforated sheets ideal for siting near to areas posing potential hazard. Each pad absorbs 1.1 litres.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z645788-1PAK | 4061833446126 |