Z562513
LabJaws™ jumbo clamp holder
jaw capacity 0-21 mm , 0-83 inches, aluminum
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
Produttore/marchio commerciale
Troemner 916050
Capacità ganasce
0-21 mm , 0-83 inches
Categorie correlate
Descrizione generale
Corrosion resistant. Has precise fit and powerful holding ability for heavy-duty applications. Ideal for holding clamps to lab frames or ring stands.
Note legali
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z562513-1EA | 4061826729984 |