Documenti fondamentali
Z693731
LabJaws jumbo clamp holder
stainless steel
Sinonimo/i:
clamp holders, frame connectors
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Materiali
stainless steel
Produttore/marchio commerciale
Troemner 916357
Capacità ganasce
0-18 mm
Descrizione generale
Corrosion resistant. Has precise fit and powerful holding ability for heavy-duty applications. Ideal for holding clamps to lab frames or ring stands.
Note legali
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)