Documenti fondamentali
Z513342
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
flat rounded ends, L 8 in. (203 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiali
nickel-stainless steel
Confezionamento
pkg of 12 ea
Lunghezza
8 in. (203 mm)
Descrizione generale
Nickel stainless spatula with both ends rounded, each end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Lab spoons stainless steel, L 7 1/2 in.
Sigma-Aldrich
Z511455
Lab spoons
Lab Spatula Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
HS15909
Lab Spatula
PTFE-coated spatulas Tapered to 1/8in., L 7 1/4 in.
Z115282
PTFE-coated spatulas
Lab spoons nickel-stainless steel, L 9 in.
Sigma-Aldrich
Z282774
Lab spoons
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z513342-1PAK4061833471197