Z513369
Micro spatulas
flat rounded/tapered ends, L 8 in. (203 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
nickel-stainless steel
Confezionamento
pkg of 12 ea
Lunghezza
8 in. (203 mm)
Categorie correlate
Descrizione generale
Nickel stainless spatula with one rounded and one tapered end. Rounded end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long. Tapered end approximately 1/4 in. (6 mm) wide x 1 3/4 in. (44 mm) long.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z513369-1PAK | 4061833580868 |