Z283274
Aldrich® heavy-duty spatula
L 12 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Lunghezza
12 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
Double flat ends; one rounded, one square. Each end is 3 L × 3/4 in. W.
Applicazioni
Aldrich® heavy-duty spatula has been used:
- to scrape the cells during the collection of E. coli cell culture samples
- to add the sand to the stainless steel tube
- to pry and mount the blocks of organoids
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z283274-1EA | 4061835516551 |