Key Documents
Z513377
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
flat rounded/tapered ends, L 12 in. (305 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiali
nickel-stainless steel
Confezionamento
pkg of 6 ea
Lunghezza
12 in. (305 mm)
Descrizione generale
Nickel stainless spatula with one rounded and one tapered end. Rounded end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long. Tapered end approximately 1/4 in. (6 mm) wide x 1 3/4 in. (44 mm) long.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2