Z282774
Lab spoons
nickel-stainless steel, L 9 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
nickel-stainless steel
Confezionamento
pkg of 6 ea
Lunghezza
9 in.
Misura estremità a cucchiaio
1/2 in. × 1 in.
Descrizione generale
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)