Z543241
Kimble® microcapillary pipettes
Sinonimo/i:
71900-5, Kimble Pipettes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
soda-lime glass
white
Confezionamento
pack of 1000 ea
pack of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 71900-5
Campo di misura
accuracy: ±1.0%
Capacità
5 μL
Descrizione generale
Disposable pipettes are calibrated ---to contain. Pipettes are 5 in. long and made of soda lime glass. The different sizes are color-coded. Each cylinder pack comes with one pipette device. Capillary action draws the fluid into the tube. To dispense, simply cover the hole on the rubber bulb and squeeze.
Caratteristiche e vantaggi
• Complies with ASTM Specification E672• Manufactured from soda-lime glass• Calibrated to contain• Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing• Each cylinder contains 250 pipets and one pipet device
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Caffiene