Z420018
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 65 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H14660-0065
Lungh. stelo
25 mm
D.E. stelo
15 mm
D.I. sommità
65 mm
Descrizione generale
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z420018-1PAK | 4061832264301 |