Documenti fondamentali
BR148045
BRAND® PP powder funnel short wide stem
top diam. 180 mm, bottom diam. 40 mm
Sinonimo/i:
Funnels, Powder funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 148045
Diam. alla base
40 mm
Diametro sommità
180 mm
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
  • BRAND® powder funnel is ideal for transfering powders.
  • Made from break-resistant polypropylene, these general lab use funnels include a short wide stem that facilitates optimal filtration.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR148045-1EA4061831864489