Z178209
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 180 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F14696-0000
Lunghezza
104.8 mm
Capacità
180 mL
Diametro
101.6 mm
D.E. stelo
19.1 mm
Descrizione generale
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z178209-6EA | 4061832262680 |