Key Documents
Z281980
Coors alumina mortar
O.D. × H 35 mm × 18 mm, capacity 1.5 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materiali
alumina
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 60335
D.E. × alt.
35 mm × 18 mm
Capacità
1.5 mL
Descrizione generale
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5