Documenti fondamentali
Z282022
Coors alumina mortar
capacity 30 mL, O.D. × H 75 mm × 37 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Materiali
alumina
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 60364
D.E. × alt.
75 mm × 37 mm
Capacità
30 mL
Descrizione generale
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z282022-1EA4061833569092
Z282073-1EA4061833309131