Z281999
Coors™ alumina mortar
O.D. × H 50 mm × 26 mm, capacity 7 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
alumina
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 60358
D.E. × alt.
50 mm × 26 mm
Capacità
7 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281999-1EA | 4061833309094 |
Z282049-1EA | 4061833309117 |