Documenti fondamentali
Z247529
Coors porcelain pestle
for Z247480
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiali
porcelain
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66320
Lungh. pestello
180 mm
Descrizione generale
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Applicazioni
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Coors™ porcelain mortar capacity 1200 mL, top O.D. × H 180 mm × 110 mm
Z529508
Coors porcelain mortar
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 25 mm
Z136077
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Deep form, O.D. 100 mm
Z409081
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 65 mm
Z112518
Agate mortar and pestle
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z247529-1EA4061833568866
Z247529-8EA
Z247529-8X1EA