Documenti fondamentali
Z511382
Sigma-Aldrich
Glass mortar and pestle
capacity 60 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Descrizione generale
Made of clear, heavy, flint glass with pour spout.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 35 mm
Z112496
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 95 mm
Z112526
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 65 mm
Z112518
Agate mortar and pestle