Documenti fondamentali
Z232394
Duran® Buchner funnel
capacity 70 mL
Sinonimo/i:
213412207
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Descrizione
use paper diam. 45 mm
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
70 mL
Prof. piastra
48 mm
Descrizione generale
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)