Z247448
Coors™ Hirsch funnel
capacity 20 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Descrizione
Filter Paper Diameter (mm): 13-15
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66298
Capacità
20 mL
Diam. piatto
16 mm
D.E. sommità
55 mm
Diametro
11 mm, perforated
Categorie correlate
Descrizione generale
Porcelain with fixed perforated plate. Glazed except for rim.
Applicazioni
The Coors™ porcelain funnel is suitable to promote filtration and channel flow.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247448-12EA | |
Z247448-12X1EA | |
Z247448-1EA | 4061833495575 |