Documenti fondamentali
Z247421
Coors Hirsch funnel
capacity ~10 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Descrizione
Filter Paper Diameter (mm): 13
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66297
Capacità
~10 mL
Diam. piatto
11.5 mm
D.E. sommità
45 mm
Diametro
8.5 mm, perforated
Descrizione generale
Porcelain with fixed perforated plate. Glazed except for rim.
Applicazioni
The Coors porcelain funnel is suitable to promote filtration and channel flow.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)