Z187984
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
capacity 4.5 mL, macro, grooved wall
About This Item
Codice UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
Confezionamento
pkg of 500 ea
Intervallo spettrale
285-800 nm
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
10 mm × 10 mm × 45 mm
Capacità
4.5 mL
Metodo di rivelazione
photometric
Descrizione generale
Economical UV-grade methacrylate disposable cuvettes. Select either grooved non-optical walls for better grip or four-sided clear walls. All cells have a 10 mm pathlength and are supplied without stoppers.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z187984-1PAK | 4061833633250 |