Z370827
Cuvette mixer
Square footprint
Sinonimo/i:
cuvettes, micro cuvette, plastic cuvette
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Prodotti consigliati
Descrizione
for full-size spectrophotometer cells and fluorimeter cells
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Caratteristiche e vantaggi
Up and down plunging motion provides thorough mixing in spectrophotometer cells. Clear acrylic with straight handle; two different "footprints" for full-size and semi-micro cells with 10 mm light path.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)