Documenti fondamentali
Z187992
Sigma-Aldrich
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
capacity 1.5 mL, semi-micro, frosted wall
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiali
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
Descrizione
wavelength 300-900nm
Confezionamento
pkg of 500 ea
Intervallo spettrale
285-800 nm
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
10 mm × 4 mm × 45 mm
Capacità
1.5 mL
Metodo di rivelazione
photometric
Descrizione generale
Economical UV-grade methacrylate disposable cuvettes. Select either grooved non-optical walls for better grip or four-sided clear walls. All cells have a 10 mm pathlength and are supplied without stoppers.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Fluorimeter cuvettes Polystyrene, without stopper
Supelco
C0918
Fluorimeter cuvettes
BRAND® UV cuvette macro, volume 2.5-4.5 mL
BR759170
BRAND® UV cuvette