Z137375
Ace precision-ground shaft
diam. × L 6 mm × 318 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Descrizione
With button
Caratteristiche
for flask size 50 ‑ 250 mL
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 953406
diam. × lung.
6 mm × 318 mm
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z137375-1EA | 4061832347486 |