Documenti fondamentali
Z137391
ACE mini-blade
fits shaft o.d., 6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE
Caratteristiche
fits shaft o.d. 6 mm
for flask size 50 ‑ 250 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 9542-20
Diametro
64 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)