Z135674
Polypropylene-coated support stand
With end rod
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Dimens. base
8 in. × 12 in.
Diam. barra
1/2 in.
Descrizione generale
No exposed metal parts. For use under severe corrosive conditions. Base is weighted. Rod screws into base with deep thread and tightening knob.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z135674-1EA | 4061832329703 |