Z509507
Support stand with rod
base size 6 in. × 9 in., Heavy duty
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Dimens. base
6 in. × 9 in.
Diam. barra × lung.
1/2 in. × 24 in.
Descrizione generale
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z509507-1EA | 4061832333748 |