BR4630170
BRAND® Dispensette® S Organic, Analog-adjustable bottle-top dispenser
volume range 10-100 mL, without recirculation valve
Sinonimo/i:
BRAND Dispensette S
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
incremental 1 mL
DE-M marking
without recirculation valve
Produttore/marchio commerciale
BRAND 4630170
Intervallo di volume
10-100 mL
Raccordi
(GL 32-33)
GL 38
S 40
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.