Documenti fondamentali
Z190357
Sigma-Aldrich
Support stand
rod diam. × L 5/8 in. × 29 in. , SS
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Diam. barra × lung.
5/8 in. × 29 in. , SS
Descrizione generale
Heavy steel base. Suitable for mounting stirring motors, etc.
Includes metal base and rod.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Support stand with rod base size 5 in. × 8 in., Standard
Z509450
Support stand with rod