Documenti fondamentali
W6586
L-Phenyl-d5-alanine
greener alternative
API for Clinical Studies, 98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
C6D5CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Grado
cGMP
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Punteggio alternativa più verde
old score: 47
new score: 32
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
270-275 °C (dec.) (lit.)
Categoria alternativa più verde
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[H]C(N)(Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
COLNVLDHVKWLRT-HRVDQBBZSA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)