615870
L-Phenyl-d5-alanine
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
99% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
Punteggio alternativa più verde
old score: 47
new score: 32
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
270-275 °C (dec.) (lit.)
Categoria alternativa più verde
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[H]C(N)(Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
COLNVLDHVKWLRT-HRVDQBBZSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?