Documenti fondamentali
615889
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-3,3-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
L-Phenylalanine-β,β-d2
About This Item
Formula condensata:
C6H5CD2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
270-275 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[H][C@@](N)(C(O)=O)C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i6D2
COLNVLDHVKWLRT-RAEURDQOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Candice Z Ulmer et al.
Analytica chimica acta, 1037, 351-357 (2018-10-08)
In order to profile the lipidome for untargeted lipidomics applications, analysis by ultra-high performance liquid chromatography - high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS) typically requires the extraction of lipid content from sample matrices using matrix-specific conditions. The Folch, Bligh-Dyer, and Matyash