Documenti fondamentali
616273
Sigma-Aldrich
DL-Phenyl-d5-alanine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
C6D5CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
266-267 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(N)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D,5D
COLNVLDHVKWLRT-RALIUCGRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wei Zhang et al.
Electrophoresis, 40(18-19), 2309-2320 (2019-04-27)
The actual utility of capillary electrophoresis-mass spectrometry (CE-MS) for biomarker discovery using metabolomics still needs to be assessed. Therefore, a simulated comparative metabolic profiling study for biomarker discovery by CE-MS was performed, using pooled human plasma samples with spiked biomarkers.