Documenti fondamentali
W402633
Sigma-Aldrich
Benzyl hexanoate
≥97%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.28
Numero FEMA:
4026
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.316
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apricot; gardenia; green; jasmine; fruity; pineapple
Stringa SMILE
O(Cc1ccccc1)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-5-10-13(14)15-11-12-8-6-4-7-9-12/h4,6-9H,2-3,5,10-11H2,1H3
HRSXWUSONDBHSP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)