Documenti fondamentali
W414911
Sigma-Aldrich
Isobutyl N-methylanthranilate
≥97%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.27
Numero FEMA:
4149
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.769
NACRES:
NA.21
Organolettico:
grape; grapefruit; fruity
Grado:
FG
Halal
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Grado
FG
Halal
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
grape; grapefruit; fruity
InChI
1S/C12H17NO2/c1-9(2)8-15-12(14)10-6-4-5-7-11(10)13-3/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3
WKYZGTHZBSYUFI-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)