Documenti fondamentali
W379700
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)furanone
≥95%, FG
Sinonimo/i:
Strawberry acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.16
Numero FEMA:
3797
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.099
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
P. ebollizione
243 °C (lit.)
Densità
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
caramel; brown; sweet
Stringa SMILE
CC1OC(C)=C(OC(C)=O)C1=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-4-7(10)8(5(2)11-4)12-6(3)9/h4H,1-3H3
VPKIUOQJQJVLRW-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W379700-100G
W379700-100G-K4061837807664
W379700-1KG
W379700-5KG-K4061837537455
W379700-SAMPLE
W379700-1KG-K4061837537448
W379700-25KG
W379700-25KG-K4061836713003
W379700-5KG
W379700-SAMPLE-K4061837807671