W379601
Vanillyl butyl ether
natural (US), 97%, FG
Sinonimo/i:
4-(butoxymethyl)-2-methoxy-Phenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
97%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
241 °C (lit.)
Solubilità
soluble (Insoluble in water. Soluble in organic solvents, oils.)
Densità
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
creamy; sweet; vanilla
Stringa SMILE
CCCCOCC1=CC(OC)=C(O)C=C1
InChI
1S/C12H18O3/c1-3-4-7-15-9-10-5-6-11(13)12(8-10)14-2/h5-6,8,13H,3-4,7,9H2,1-2H3
VLDFMKOUUQYFGF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W379601-100G-K | 4061838115508 |
W379601-1KG-K | 4061833908549 |
W379601-500G-K | 4061834406334 |
W379601-SAMPLE-K | 4061834356851 |