Documenti fondamentali
W375403
Sigma-Aldrich
Vanillin isobutyrate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
(4-formyl-2-methoxyphenyl) 2-methylpropanoate, Isobutavan
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCO2C6H3-2-(OCH3)-4-(CHO)
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Numero FEMA:
3754
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.811
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
sweet; vanilla
Stringa SMILE
COc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(14)16-10-5-4-9(7-13)6-11(10)15-3/h4-8H,1-3H3
BGKAKRUFBSTALK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Effect of ultra-high pressure pretreatment on the phenolic profiles, antioxidative activity and cytoprotective capacity of different phenolic fractions from Que Zui tea.: This study investigates the impact of ultra-high pressure pretreatment on phenolic compounds, including vanillin isobutyrate, in Que Zui tea. It highlights enhanced phenolic profiles, increased antioxidative activity, and improved cytoprotective capacity, indicating potential applications in food preservation and health supplements (Wang et al., 2023).
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0%
Taste at 5 ppm
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
334.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
168 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)